Learn More
Merck Quarzfaser-Membranfilter ohne Bindemittel, Bögen
Reagiert nicht mit sauren Gasen, was zu falschen Messwerten führen kann. Quarzfaser-Membranfilter ohne Binder ist ein 8 in. x 10 in.-Blatt hydrophiler Quarzfaser. Diese Filter werden häufig in der Umgebungsluftüberwachung für Partikel und Schwermetalle verwendet.
Marke: Merck AQFA8X105
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich.Quarzfaserfilter (Typ AQFA)
Aus Quarzfasern ohne Glasfasern oder Bindemittel. Das Herstellungsverfahren von Millipore für reines Quarzglas beinhaltet einen Wärmebehandlungsschritt, um die Zusammensetzung zu verbessern und zu verhindern, dass die Filter mit sauren Gasen reagieren – im Gegensatz zu Glasfaserfiltern, die reagieren und falsche Messwerte verursachen können. Dadurch eignen sich Quarzfilter sehr gut für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen (z. B. bei der PM 10-Methode der US EPA zur Überwachung der Umgebungsluft).
Die Quarzfilter weisen außerdem eine gute Gewichts- und Formstabilität auf.
Spezifikation
Weiß | |
Qartzfasern | |
1,6 ml/min x cm2 | |
50 Bögen | |
950 °C | |
Filtermembranen | |
20 cm |
Tiefenfilter | |
AQFA | |
Hydrophil | |
Glatt | |
430 µm | |
8.5 x 10 in. | |
25 cm |