Learn More
Bel-Art™ Quartz EPR Vial 1.0 ID 1.2 mm OD 100 mm L
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
25 Packungen
Beschreibung
- An beiden Enden offen
- Einfache Abdichtung mit heißer Flamme oder Bienenwachs
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,2 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,0 mm |
| Menge | 25 pro Packung |
| Modell | Q-1.0X1.2 |