Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Pro Block-Upgrade-Kit, TaqMan™ Array-Karte
Artikelnummer. 16836043 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16836043 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16836043 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A45956
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das QuantStudio Pro Block-Upgrade-Kit ist ein optionales Zubehör für das QuantStudio Pro Echtzeit-qPCR-System.
Das QuantStudio Pro Block-Upgrade-Kit ist ein optionales Zubehör für das QuantStudio Pro Echtzeit-qPCR-System. Austauschbare Blöcke ermöglichen Anwendungsflexibilität durch den einfachen, automatischen Austausch von Blocktypen.
Das QuantStudio 7 Pro System eignet sich zum Austausch von 96-Well- (0,2 ml), 96-Well- (0,1 ml), 384-Well- und TaqMan Array-Karten (TAC)-Blöcken. Das System wird mit einem Blocktyp geliefert, andere Blocktypen können separat erworben werden. Für ein kostengünstigeres System, das keine TaqMan Array-Karten oder Automatisierung unterstützt (jedoch zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden kann), siehe unser QuantStudio 6 Pro Echtzeit-PCR-System. Für ultimative Flexibilität ist das QuantStudio 12K Flex Echtzeit-PCR-System geeignet, das auch TaqMan OpenArray-Platten aufnehmen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 7 Pro
Produkttyp Block-Upgrade
Menge 1 Kit