Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ Digital PCR Starter Kit
Artikelnummer. 17444683
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17444683
Marke: Applied Biosystems™ A52732
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Starterkit wurde entwickelt, um die Leistung des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems entweder zum Zeitpunkt der Systeminstallation oder als Teil zukünftiger, benutzerdefinierter Systemverifikationsverfahren zu bestätigen.
Das QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Starterkit wurde entwickelt, um die Leistung des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems entweder zum Zeitpunkt der Systeminstallation oder als Teil zukünftiger, benutzerdefinierter Systemverifikationsverfahren zu bestätigen.Das Starterkit kann auch für Schulungszwecke für den QuantStudio Absolute Q Digital PCR-System-Workflow verwendet werden.
Das Starterkit enthält Absolute Q DNA Digital PCR Mastermix (5X) (Kat.-Nr. A52490), Absolute Q dPCR Starter-Assay und CEPH DNA-Control, die einen kompletten Satz Starterreagenzien und Assays für die Verwendung mit dem QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkit (Kat.-Nr. A52865).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 – Absolute Q™ DNA Digital-PCR Master-Mix 1 – Absolute Q™ dPCR Starter-Assay (20x konz.) 1 – Kontroll-DNA CEPH 1347-02 Bei -15 °C bis -25 °C lagern.
Format Tube
PCR-Methode Digitale PCR
Verfahren Digitale PCR
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ Absolute Q™ Digitales PCR-System
Produktlinie Absolute Q
Menge 1 Kit
Versandbedingung Trockeneis
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.