Beschreibung
Der QuantStudio™ Die intuitive Software ’des 12K-Systems, die einfache Einrichtung per Touchscreen, die Automatisierungsintegration, der mühelose Blockaustausch und die einfache Bedienung zeichnen es aus. OpenArray™ Die Komponenten sind so konzipiert, dass Sie sofort loslegen können und der manuelle Aufwand minimiert wird. Planen Sie für die Zukunft, und sparen Sie Zeit, Geld und Platz in Ihrem Labor mit dem einzigen All-in-One qPCR-Gerät, das eine breite Palette von Anwendungen mit maximalem Durchsatz ermöglicht.
- Enthält fünf austauschbare Blöcke: Der QuantStudio™ 12K-Blöcke bieten Platz für 96 Wells. FAST 96-Brunnen, 384-Brunnen TaqMan™ Arraykarten und OpenArray™ Platten, für die mühelose Skalierung von 1 bis 12.000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf. Steigern Sie den Durchsatz und erweitern Sie Ihre Forschung mit nur einem Gerät. Beginnen Sie Ihr Projekt mit Experimenten im 96-Well-Format und skalieren Sie es dann auf einen höheren Durchsatz, um die statistisch signifikanten Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. Darüber hinaus können Sie Ihre Zielgene mithilfe eines ausgewählten Genpanels und neuartiger Formate wie dem/der/dem … einfach validieren und screenen. TaqMan™ Array-Karten und OpenArray™ Teller.
- Kompatibel mit einer vollständigen Palette von TaqMan™ Tests: Der QuantStudio™ Das 12K-System ist optimiert, um klare und saubere Daten für alle zu ermöglichen. TaqMan™ Assays, die in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden könnten, darunter Genexpression, microRNA und kleine nichtkodierende RNAs, SNP-Genotypisierung, Proteinanalyse, thermische Verschiebung von Proteinen, hochauflösende Schmelzpunktanalyse, Kopienzahlvariation und Pathogennachweis. •Ermöglicht einen nahtlosen Übergang von qPCR zu digitaler PCR: Steigern Sie die Präzision und Sensitivität Ihres Nukleinsäureexperiments durch Umschalten vom qPCR- in den digitalen PCR-Modus. QuantStudio™ Digitale PCR-Kits und DigitalSuite™ Software mit der QuantStudio™ OpenArray™ Block. •Sorgt für ein beruhigendes Gefühl: Fahren Sie am Freitag früh los und überwachen Sie die Läufe von zu Hause aus, im Wissen, dass das System über 100 Läufe sicher speichern kann. •Erweitert OptiFlex™ System: Aufbauend auf Applied Biosystems’ firmeneigene Technologie, die Enhanced OptiFlex™ Das System bietet eine verbesserte Fluoreszenzdetektion für die genaue und sensitive Datenanalyse, die für die Erfassung von 12.000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf erforderlich ist.
- Beispiellose Abdeckung und Probendurchsatz: Der OpenArray™ Das Format beschleunigt die genomische Validierung und das Screening und liefert über 150.000 Datenpunkte pro Arbeitstag, wodurch die meisten Projekte in Tagen statt in Wochen abgeschlossen werden können.
- Einfach OpenArray™ Arbeitsablauf: QuantStudio™ Offen Array™ Die Platten werden in einem Koffer geliefert, um die Handhabung zu erleichtern und eine optimale Datenqualität beim Einlegen der Proben zu gewährleisten. Accufill™ System. Laden Sie problemlos vier Arrays in den QuantStudio™ 12K-Instrument zur Erfassung von über 12.000 Datenpunkten. Mit der integrierten Software zur Probenverfolgung können Sie Ihre Proben während des gesamten Projekts leicht verfolgen.
- Integrierte Analyse- und Qualitätssysteme: Mit der neuen intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche und der integrierten Kalenderfunktion können Sie die Nutzungszeit des Geräts planen. Zusätzliche Analysesoftware wie z. B. DigitalSuite™ Version 1.0, ExpressionSuite Version 1.0 und Genotyper Version 1.1 stehen Ihnen zur Verfügung, um Hunderte von Zielsequenzen und Proben zu analysieren und die benötigte statistische Aussagekraft zu erzielen.
- Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM): Verwendung der integrierten MeltDoctor™ Mit Protokollen und Kalibrierungen können Sie weniger Zeit mit der Optimierung des Ablaufs und mehr Zeit mit der Anpassung Ihrer Ergebnisse verbringen. Legen Sie durch schnelle Änderung der Analyseeinstellungen die Anzahl der Varianten fest, die Sie anzeigen möchten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | PC (Tower) |
| Thermische Gleichmäßigkeit | 0,25 °C |
| Fassungsvermögen | 96 |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Höhe (metrisch) | 73,8 cm |
| Breite (metrisch) | 50,5 cm |
| Gewährleistung | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
| Tiefe (metrisch) | 67,2 cm |
| Temperaturbereich | 4°bis 99,9 °C |
| Max. Anstiegsrate | 3,0 °C/Sek. |
| Mehr anzeigen |