Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Zink, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Orange bis Rot
Packungsgröße:
81 Gramm
Beschreibung
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Zink in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Zink-Teststreifen-Kits sind vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Hervorragend geeignet für die Überprüfung von Galvanikbädern in der Metallveredelungsbranche
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Orange bis Rot |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Zink |
| Graduierungen | 0, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mg/l Zn |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 2 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- QUANTOFIX Zinc
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution