Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX ™ Semiquantitative Nitrat-Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Ideal zur Bestimmung von Nitrat und Nitrit
- Zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax Reflektometer
- 2,5 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb bis Rot/Violett |
| Format | 10 Teststreifen/Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nitrat- und Nitrit-Tests. Nitrat – modifizierte Griess-Reaktion, Nitrit – Griess-Reaktion |
| Enthält | Bedienungsanleitung |
| Anzahl Tests | 100 Streifen |
| Menge | 100 Streifen |
| Bereich | Nitrat: 3 bis 100 mg/l NO3-, Nitrit: 0,5 bis 50 mg/l NO2- |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |