Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrit, Semi-quantitative Teststreifen
Artikelnummer. 10474841 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Gelb bis Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbanzeige unitSize
10474841 Gelb bis Rot 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10474841 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 91311
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrit in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrit in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
  • Eignet sich hervorragend für die Kontrolle von Kühlschmierstoffen und Aquakultur/Fischzucht.
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Specifications
Farbanzeige Gelb bis Rot
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nitrit-Bestimmung
Graduierungen 0, 1, 5 ,10, 20, 40, 80mg/l NO 2 –
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 1 min
Typ Semi-qualitative Teststreifen