Learn More
Macherey-Nagel™ X100 QUANTOFIX Nitrit 3000, 6 x 95 mm .
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat und Nitrit in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitratteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke: Macherey-Nagel™ 91322
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Nützlich für die Prüfung von Kühlschmierstoffen und Trinkwasser
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Gelb bis Rot | |
Nitrit-Bestimmung 3000 | |
100 Packung | |
30 s |
Streifen | |
0, 100, 300, 600, 1000, 2.000, 3.000 mg/l NO2- | |
30 °C | |
Semi-qualitative Teststreifen |