Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nickel, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß nach leuchtend rot
Packungsgröße:
100 Stück
Descrizione
Allows for the quick and easy determination of nickel in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nickel Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Gebrauchsfertig
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 30 Sekunden
- Hervorragend geeignet für den Einsatz in Plattierungsprozessen und Galvaniklösungen
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Specifica
Specifica
| Farbanzeige | Weiß nach leuchtend rot |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nickel-Bestimmung |
| Graduierungen | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Ni2+ |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 30 s |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto