Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen
Schnelle, einfache Analysen vor Ort. Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern. Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91343
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695846
  • 57.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
25-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perform fast, easy analyses on the spot. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Test Strips are ready to use semi-quantitative tests that change color depending on the concentration of the analyte in the sample. Read results using the color scale or with the Quantofix™ Relax.
Quantofix™ Teststreifen erfüllen alle Anforderungen eines modernen Schnelltests. Analyseprofis und Gelegenheitstester schätzen die Teststreifen für die schnelle und einfache Analyse direkt am Ermittlungspunkt. Häufig werden diese Tests verwendet, um schnell zu prüfen, ob wichtige Parameter im gewünschten Bereich liegen. Sie liefern ein sofortiges Ergebnis und ermöglichen so eine schnelle Reaktion.
  • Schnell
    • Einfach eintauchen und ablesen
    • Ergebnisse innerhalb von Sekunden
    • Gebrauchsfertig
  • Einfach
    • Keine Kalibrierung
    • Keine Wartung
    • Kein Zubehör
  • Zuverlässig
    • Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
    • Farbtabelle mit rückführbaren Standards bestätigt
    • Automatische Auswertung mit Quantofix™ Relax für sichere Dokumentation
Spezifikation
Spezifikation
Glutaraldehyd
Hellorange bis magenta
Bestimmung von Glutaraldehyd
0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 %
100 Teststreifen
6 x 95 mm
20 s
4° bis 30 °C
CE
Glutaraldehyd
Streifen
100
0 bis 2.5 % Glutaraldehyd
Gemischte Indikatoren
Teststreifen in Halbqualität