Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Zyanid, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß bis Violett
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß bis Violett |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cyanid-Bestimmung |
| Graduierungen | 0, 1, 3, 10, 30 mg/l CN- |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 3 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- QUANTOFIX Cyanide
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: pyridine, chloramineT