Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Kupfer, Semi-quantitative Teststreifen
Artikelnummer. 10536732 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß nach rot/violett
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10536732
Marke: Macherey-Nagel™ 91304
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Macherey Nagel Quantofix Härteteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfitteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Macherey Nagel Quantofix Härteteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfitteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden
  • Eignet sich hervorragend für Galvanikprozesse und Wasserprobenahme
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Farbanzeige Weiß nach rot/violett
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kupfer-Bestimmung
Graduierungen 0, 10, 30, 100, 300 mg/l Cu1+/2+
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 20 s
Typ Semi-qualitative Teststreifen