Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Calcium, Semi-quantitative Teststreifen
Artikelnummer. 10685811 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Gelb bis Rot
Packungsgröße:
0.05 Kilogramm
Artikelnummer. 10685811
Marke: Macherey-Nagel™ 91324
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
  • Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
  • Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Farbanzeige Gelb bis Rot
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calcium-Bestimmung
Graduierungen 0, 10, 25, 50, 100mg/l Ca2+
Menge 60/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 1 min
Typ Semi-qualitative Teststreifen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • QUANTOFIX Calcium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution, hydrogen peroxide urea