Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 390
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration.Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinter mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-4-103-125
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Grün | |
1 bis 2 μm | |
390 | |
0,18 mm |
Gefaltet | |
250 Sekunden | |
100/Packung | |
125 mm |