Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 390
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration.Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinter mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke:  Sartorius FT-3-103-125
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10541922
  • 39.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
Grün
3 bis 5 μm
390
0,16 mm
Scheibe
100 Sekunden
100/Packung
125 mm