Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 390
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration.Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinter mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-103-110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Specifications
Grün | |
3 bis 5 μm | |
390 | |
0,16 mm |
Scheibe | |
100 Sekunden | |
100/Packung | |
110 mm |