Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 754 for Human VAP-1
Artikelnummer. 18745329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18745329 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18745329 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 CHF
    225.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.25 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog number DVAP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten VAP-1 (AOC3)
Gen-ID (Entrez) 8639
Anwendungsbereich Control
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1
Quelle Human