Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Beschreibung
Dieses QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält Reagenzien und Anweisungen für die Vorbereitung von Zelllysaten für die Verwendung in QuantiGene Singleplex- und QuantiGene Plex Assays für RNA-Ziele und QuantiGene Plex DNA-Assays für DNA-Ziele.
• Leicht befolgbare Anweisungen
• Erhaltung der Integrität der RNA/DNA ohne Abbau
• Wählen Sie die Methode, die zu Ihrer kultivierten Zellprobe passt.
Was Sie erhalten
Das QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält unsere proprietäre Lysemischung, Proteinase K und detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung von Zelllysaten aus kultivierten Zellen.
Erfolg bei der Zelllyse
Schlüsselfaktoren, welche die vollständige Lyse der Zellen beeinflussen, sind:
• Das Lysegemisch
• Proteinase K
• Vortexing oder Pipettieren der Probe
• Lagerung der Lysate bei –80 °C
• Inkubation bei 50 °C
Die Protokolle, die mit dem QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen geliefert werden, verwenden eine Kombination dieser Faktoren, wodurch eine vollständige Lyse der Proben gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet die Lysemischung die richtigen ionischen Bedingungen für die nächtliche Hybridisierung in den QuantiGene Assays.
• Leicht befolgbare Anweisungen
• Erhaltung der Integrität der RNA/DNA ohne Abbau
• Wählen Sie die Methode, die zu Ihrer kultivierten Zellprobe passt.
Was Sie erhalten
Das QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält unsere proprietäre Lysemischung, Proteinase K und detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung von Zelllysaten aus kultivierten Zellen.
Erfolg bei der Zelllyse
Schlüsselfaktoren, welche die vollständige Lyse der Zellen beeinflussen, sind:
• Das Lysegemisch
• Proteinase K
• Vortexing oder Pipettieren der Probe
• Lagerung der Lysate bei –80 °C
• Inkubation bei 50 °C
Die Protokolle, die mit dem QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen geliefert werden, verwenden eine Kombination dieser Faktoren, wodurch eine vollständige Lyse der Proben gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet die Lysemischung die richtigen ionischen Bedingungen für die nächtliche Hybridisierung in den QuantiGene Assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 350 ml Lysemischung, bei 15 – 30 °C lagern • 3,5 ml Proteinase K (50 µg/µl), bei -20 °C lagern |
| Format | Kit |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Produktlinie | QuantiGene |
| Produkttyp | Probenverarbeitungs-Kit |
| Menge | 50 Platten |
| Versandbedingung | Blaues Eis |