Learn More
QuantiGene™ Plex Wash Buffer Components
Beschreibung
QuantiGene Plex Waschpufferkomponenten sind wässrige, gepufferte Lösungen, die mit nukleasefreiem Wasser gemischt werden, um QuantiGene Plex Waschpuffer herzustellen. Die Waschpufferkomponenten können einer Stückzahl von 1, 3 oder 10 Platten erworben werden, um die QuantiGene Plex Assay-Kits zu ergänzen, wenn für die Automatisierung zusätzliches Waschpuffervolumen erforderlich ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | QuantiGene Plex Assay |
| Inhalt und Lagerung | • 2,4 ml Waschpuffer-Komponente 1 • 39 ml Waschpuffer-Komponente 2 Bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptbedienfelder | Multi-Genexpression |
| Produktlinie | QuantiGene |
| Produkttyp | Waschpuffer |
| Menge | 3 Platten |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |