Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neurodegeneration Panel, 20-plex
The QuantiGene Plex Mouse Neurodegeneration Panel 20-plex, enables measurement of expression of relevant mouse genes associated with neuroinflammation and neurodegeneration through the analysis of 20 RNA targets and housekeeping genes in a single well using Luminex xMAP technology.
Marke:  Invitrogen™ QGP-320-MSNEURODEG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30484893
  • 24610.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
10 Plates
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Neurobiology
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific Probe Set and magnetic Capture Beads (premixed and ready to use)
Store Probe Set at -20°C and Capture Beads at 4°C (do not freeze!)
Multiplex Panel
Wet Ice
Fluorescence
Mouse
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Neurodegeneration Panel, 20-plex > Quantity: 10 Plates