Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel, 23-plex
The QuantiGene Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel enables measurement of expression of relevant human genes associated with the JAK-STAT pathway through the analysis of 23 RNA targets and housekeeping genes using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
3220.00 CHF - 27580.00 CHF
Spezifikation
Format 96-well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Gene Expression Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Instrument
Inhalt und Lagerung
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30503497
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-123-JAKSTAT
1 Plate
3220.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30503495
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-223-JAKSTAT
3 Plates
9170.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30503516
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-323-JAKSTAT
10 Platten
27580.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Wet Ice
Fluorescence
Human
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex Panel
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Cell Signaling
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human JAK-STAT Signaling Pathway Panel, 23-plex