Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Genpanel für Kuhhaltung, 9-plex
Artikelnummer. 31369952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Mikrotiterplatte
10 Mikrotiterplatten
3 Mikrotiterplatten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31369952 1 Mikrotiterplatte
31369675 3 Mikrotiterplatten
31369958 10 Mikrotiterplatten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31369952 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QGP109COWHKPANEL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der QuantiGene Plex Das Cow Housekeeping Gene Panel, 9-plex, ermöglicht die Messung der Expression relevanter boviner Housekeeper-Gene durch die Analyse von neun RNA-Targets und Biomarkern in einer einzigen Vertiefung. Luminex xMAP Technologie in Kombination mit verzweigter DNA-Signalverstärkung.
Der QuantiGene Plex Das Cow Housekeeping Gene Panel, 9-plex, ermöglicht die Messung der Expression relevanter boviner Housekeeper-Gene durch die Analyse von 9 RNA-Targets und Biomarkern in einer einzigen Vertiefung. Luminex xMAP Technologie in Kombination mit verzweigter DNA-Signalverstärkung. Dieses Panel enthält Housekeeping-Gene, die häufig als Referenzgene in Genexpressionsstudien verwendet werden, um eine zuverlässige Normalisierung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten.
Zielgene : ACTB, GAPDH, HMBS, HPRT1, PPIB, RPL19, RPS9, RPL35A, PAK2
QuantiGene Plex Die Panels werden umfassend auf Zielkombinierbarkeit, Interferenzen und Kreuzreaktivität getestet, um ein herausragendes Maß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Dieses Bedienfeld wird in Kombination mit dem/der/dem QuantiGene Plex Das Testkit enthält alle Puffer, Platten und Nachweisreagenzien, die für die Durchführung des Tests in 96-Well-Platten erforderlich sind.
Merkmale von QuantiGene Plex Zu den Paneelen gehören:
  • Echtes Multiplexing —ermöglicht die Messung mehrerer interessierender Gene und Haushaltsgene in derselben Vertiefung ohne Kreuzreaktivität.
  • Die Verarbeitung schwieriger Probentypen —funktioniert mit degradierter und vernetzter RNA in FFPE-Geweben und Blut.
  • Die standardisierte Plattform —verwendet ein 96-Platten-Format, das mit folgendem kompatibel ist: Luminex 200 , FLEXMAP 3D und INTELLIFLEX-Systeme (384-Well-Format auf Anfrage erhältlich)
  • Der einfache Arbeitsablauf —basiert auf einem ELISA-ähnlichen Verfahren mit direkter Hybridisierung von Transkripten an Beads und Transkriptmarkierung (verzweigte DNA-Signalverstärkung und PE-Auslesung).
  • Passen Sie das Panel mit validierten Zielstrukturen an, —falls alternative Zielstrukturen benötigt werden. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Bestand von über 22.000 Genen, um individuelle Forschungspanels zu erstellen.
  • Schnelle Bearbeitung für zügige Lieferung
Panel- und Signalverstärkungstechnologie
QuantiGene Plex Bei diesen Assays handelt es sich um Hybridisierungs-basierte Assays zur direkten Quantifizierung von RNA direkt aus Zelllysaten, Gewebehomogenaten oder gereinigter RNA. Sie ermöglichen die Messung mehrerer Zielmoleküle in derselben Vertiefung mittels Multiplexing. QuantiGene Plex Die Paneele bestehen aus zwei Komponenten: ein zielspezifisches Sondenset und magnetische Fangkügelchen. Die zielspezifischen Sonden dienen dazu, die gewünschte RNA einzufangen, und die verzweigte DNA-Technologie verstärkt anschließend die Fluoreszenzsignale, die mit einem Luminex xMAP Instrument. Die Intensität des Fluoreszenzsignals ist direkt proportional zur Menge der in der Probe vorhandenen Ziel-mRNA. Dies ermöglicht die (relative) Quantifizierung der Genexpression und ermöglicht mit diesem spezifischen Panel ein humanes Immunprofiling. Eine detaillierte und schrittweise Datenanalyse wird durch die QuantiGene Plex Datenanalyse-App.
Anwendungen
QuantiGene Plex Zu den Anwendungsgebieten der Assayforschung gehören das Screening von Wirkstoffkandidaten, die Verifizierung von Biomarkern, die Bestimmung der siRNA-Knockdown-Effizienz, die prospektive und/oder retrospektive Analyse klinischer Proben, die Validierung von Microarrays, die prädiktive Toxikologieforschung und der Nachweis von Translokations-/Fusionsgenen. Im Allgemeinen kann jede Multiplex-Genexpressionsanalyse durchgeführt werden mit QuantiGene Plex Analysen, unabhängig von der Spezies oder der Probenart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Genexpressionsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Instrument
Inhalt und Lagerung Zielspezifisches Sonden-Set und magnetische Fangkügelchen (vorgemischt und gebrauchsfertig). Sonden-Set bei -20 °C °und Fangkügelchen bei 4 °C °lagern (nicht einfrieren!).
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 1 Mikrotiterplatte
Versandbedingung Nasseis
Probentyp Gereinigte RNA, Zell-/Blut-/FFPE-Lysate, Gewebehomogenate
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Research Area Referenzgene
Spezies Rind (Kuh)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.