Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
- 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren1
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 6538TM* |
| Beschreibung | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Produkttyp | Qualitätskontrollorganismus |
| Klasse des Zielorganismus | Kokken |
| Testtyp | Quantitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 100 Tests/Kit |
| Menge | 100 Tests/Kit |
| Stammbezeichnungen | FDA 209 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.