Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterca subsp. enterca serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Artikelnummer. 15191917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests/Kit
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15191917 100 Tests/Kit 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 15191917 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4716000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 CHF
    1155.93 CHF / 10 Stück
    Sparen 39.07 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 14028TM*
Beschreibung Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 100 Tests/Kit
Menge 100 Tests/Kit
Stammbezeichnungen CDC 6516-60
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.