Learn More
Thermo Scientific™ Quantech™ Fluorometer-Sperrfilter
Thermo Scientific™ Quantech Fluorometer-Sperrfilter liefern präzise Ergebnisse mit der geforderten Empfindlichkeit.
Marke: Thermo Scientific™ LE1095X27
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quantech Fluorometer-Sperrfilter liefern präzise Ergebnisse mit der geforderten Empfindlichkeit.
Schmalbandfilter sorgen dafür, dass das gesamte Lichtspektrum, das über die Grenzwellenlänge hinausgeht, durch den Filter tritt, sodass im Hinblick auf die Präzision von Fluoreszenzassays eine maximale Signalmenge auf dem Detektor auftrifft.Schmalbandfilter können zur Messung der Fluoreszenz-Emission und zur Erhöhung der Detektionsgrenzen bei empfindlichen Messungen verwendet werden.
Verwenden Sie zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Assay die folgenden Vorgaben:
- Es gibt keine Überlappung zwischen dem Schmalbandanregungsfilter und dem Emissionssperrfilter. Der Großteil der Fluoreszenzemission fällt in den Wellenlängenbereich, der vom Emissionssperrfilter transmittiert wird
Im Lieferumfang enthalten:
SC415 Filter
Hinweis:
Nummer hinter SC ist die Wellenlänge in Nanometer. Schmalbandfilter übertragen Licht zum roten Bereich (mit niedrigerer Energie) der angegebenen Wellenlänge und erlauben es somit dem Großteil der Fluoreszenzemission, den Filter zu passieren. Niemals als Anregungsfilter verwenden.
Spezifikation
Sperrfilter | |
605 nm | |
Quantech |