Learn More
Thermo Scientific™ Quantech™ Fluorometer Schmalbandanregungs- und Emissionsfilter
Thermo Scientific™ Schmalbandfilter für Quantech Digitalfilter-Fluorometer ermöglichen die Auswahl der besten Anregungs- und Emissionswellenlängenbereiche für Ihr Fluoreszenzexperiment.
Marke: Thermo Scientific™ LE1095X3
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Schmalbandfilter für Quantech Digitalfilter-Fluorometer ermöglichen die Auswahl der besten Anregungs- und Emissionswellenlängenbereiche für Ihr Fluoreszenzexperiment. Schmalbandfilter lassen nur einen schmalen Bereich von Wellenlängen passieren – so erhalten Sie die Selektivität, die Sie für präzise Fluoreszenzassays benötigen.
Schmalbandfilter können zur Anregung der Fluoreszenz oder zur Messung eines sehr schmalen Bereichs von Fluoreszenzemissionen verwendet werden. Verwenden Sie zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Assay die folgenden Vorgaben:- Es darf keine Überschneidung zwischen dem Schmalbandanregungsfilter und dem Sharp Cut Emissionsfilter geben
- Ein Teil des Fluoreszenzanregungsspektrums (Absorption) neben dem Peak fällt in den Wellenlängenbereich, der vom Schmalbandanregungsfilter übertragen wird
Spezifikation
Schmalbandfilter | |
297nm | |
Quantech |