Learn More
Thermo Scientific™ Quant™ Gesamthärte-Teststreifen
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Bereich | 50 bis 410 mg/l (ppm) oder 5 bis 26 °e |
| Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperaturen |
| Typ | Teststreifen für die Gesamthärte |