Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA HS Reagenz
Artikelnummer. 15401244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401244 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15401244 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q32884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1082.00 CHF
    908.65 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 173.35 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Quant-iT™ RNA HS Reagenz
Das Quant-iT™ RNA HS-Reagenz mit einem linearen Detektionsbereich von 5–100 ng in Probenvolumina von 1 bis 20 μl und RNA-Selektivität macht die RNA-Quantifizierung selbst bei gleichen DNA-Massen einfach und genau. Dieses konzentrierte Assay-Reagenz liefert unter Verwendung des mitgelieferten Protokolls ausreichend Material für mindestens 2000 Assays im 96-Well-Mikrotiterplattenformat. Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt und das Signal ist ca. 3 Stunden lang stabil. Häufige Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel, Detergenzien und Proteine werden im Assay gut toleriert.
Wichtige Merkmale des Quant-iT™ RNA HS-Reagenzes:
  • Nachweis von so geringen Mengen wie 2 ng miRNA in einem Mikrotiterplatten-Well
  • Dynamischer Kernbereich von 5 bis 100 ng
  • Ungefähre Fluoreszenzanregungs-/-emissionsmaxima von 644/673 nm
    Zusätzliche Optionen für die RNA-Quantifizierung:
  • Für 1 bis 20 Proben: Verwenden Sie das Qubit™ RNA Assay Kit mit dem Qubit™ Fluorometer
  • Für 20 bis 2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT™ RNA Assay Kit mit Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Entdecken Sie das Qubit™ Fluorometer
    Das Qubit™ 2.0 Fluorometer ist das Fluorometer der zweiten Generation von Life Technologies, das für den nahtlosen Einsatz mit unseren hochspezifischen und empfindlichen Qubit™ Quantifizierungs-Assays sowie den Assays entwickelt wurde, die Sie mit der neuen MyQubit-Funktion erstellen.
    Das ist MyQubit
    Mit der neuen Firmware „MyQubit“ können Sie Anwendungen in wenigen Minuten mithilfe von Parametern erstellen, die einfach über ein USB-Laufwerk auf das Gerät hochgeladen werden können, ohne die vorhandenen Assays zu ändern. Die neue MyQubit-Firmware ist auf allen neuen Qubit™ 2.0-Geräten vorinstalliert, und bestehende Besitzer können die Firmware hier herunterladen: V3.10 Firmware-Download. Jedes Reagenz oder jeder Assay, das oder der spektral mit der Hardware von Qubit™ kompatibel ist, kann für die Verwendung mit dem Qubit™ 2.0 Fluorometer angepasst werden. Darüber hinaus haben wir Assays entwickelt, die zum Download bereit sind, einschließlich Glucose- und Cholesterin-Assays für Anwendungen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Quant-iT™ RNA HS Reagenz, 1 ml, FFPE & Fixed Samples, RNA Sample Type, Store at 2 to 8°C, für die Verwendung mit Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dichte 0.57 bei 645 nm
Probentyp Gewebe (FFPE), Gesamt-RNA, mRNA
Zusammensetzung Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Quant-iT™ RNA HS Reagenz
Menge 1 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.