Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA Assay-Kits und Quant-iT RNA HS Reagenz
Artikelnummer. 15888957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1.000 Assays
1000 Assays
Assay:
RNA-Quantifizierung
RNA-Quantifizierung, breiter Bereich
RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich
Bestimmungsbereich:
20 bis 1000 ng
200 bis 10.000 ng
5 bis 100 ng
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Assay Bestimmungsbereich unitSize
15888957 1000 Assays RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich 200 bis 10.000 ng 1 Stück
10174582 1 Kit RNA-Quantifizierung 5 bis 100 ng 1 Set
10582894 1.000 Assays RNA-Quantifizierung, breiter Bereich 20 bis 1000 ng 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15888957 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q33225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzielen Sie mit den fluoreszierenden Quant-iT RNA Assay-Kits und -Reagenzien eine hochselektive und genaue Quantifizierung zahlreicher RNA-Proben. Das Quant-iT RNA HS Reagenz liefert ausreichend Material für mindestens 2000 Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
Ermöglichen Sie eine einfache und genaue RNA-Quantifizierung mit dem Quant-iT RNA Assay-Kit, das auch in Konfigurationen mit breitem Bereich (BR) und erweitertem Bereich (XR) sowie einem eigenständigen High-Sensitivity (HS) Reagenz erhältlich ist. Diese Quant-iT RNA-Quantifizierungskits sind für RNA über dsDNA sehr selektiv und können zur Erzeugung fluoreszenzbasierter linearer Detektionsbereiche von RNA verwendet werden.
Quant-iT RNA Reagenz und Assay-Kit
Das Quant-iT RNA Reagenz und Assay-Kit macht die RNA-Quantifizierung einfach und genau. Das Kit enthält konzentrierte Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Der Assay ist hochselektiv für RNA gegenüber doppelsträngiger DNA und bietet einen Dynamikbereich von 5 bis 100 ng.
Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kit
Das Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Im Vergleich zum hoch sensitiven Original Quant-iT RNA-Kit ist das Quant-iT RNA Broad Range-Kit ideal für Mikroarray-Proben mit höherer RNA-Konzentration. Der Assay ist hochselektiv für RNA gegenüber doppelsträngiger DNA und bietet einen Dynamikbereich von 20 bis 1000 ng RNA.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kit
Das Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kit bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Der Assay ist hochselektiv für RNA und quantifiziert keine DNA, Proteine und freien Nukleotide. Das Assay-Kit ist je nach Probenvolumen für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 10 ng/µl bis 10.000 ng/µl konzipiert und bietet 200–10.000 ng linearen Nachweisbereich.
Für jeden Assay einfach das Reagenz mit dem mitgelieferten Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein Volumen zwischen 1 µl und 20 µl ist ausreichend) und die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät auslesen. Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Proteine beeinflussen den Assay nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Bestimmungsbereich 200 bis 10.000 ng
Produktlinie Quant-iT
Menge 1000 Assays
Versandbedingung Trockeneis