Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, glatt, Blätter, Gütegrad 3 m/N
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
203 x 203 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung für analytische und technische Zwecke.
- Glatte Oberfläche.
- Blattformat.
- Optimierter Zellstoff und Linter.
- Nicht steril, Großpackung.
- Geeignet für Klärungen, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 65 g/m2 |
| Format | Blatt |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
| Güte | 3 m/N |
| Menge | 1000/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,14 mm |
| Abmessungen (L x B) | 203 x 203 mm |