Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, Glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N
Artikelnummer. 15952910 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15952910
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3305230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius Stedim Biotech™ qualitative/technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine mittelschnelle Filterung wünschenswert ist.
  • Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Lintern
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nicht steril und in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 65 g/m2
Format Scheibe
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 7 bis 10 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 30 Sekunden
Güte 3 m/N
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Durchmesser (metrisch) 230 mm