Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, Glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Lintern
- Mittelschnelle Filtration.
- Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 65 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Particle Retention | 7 bis 10 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
| Güte | 3 m/N |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,14 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 55 mm |