Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1291
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke: Sartorius FT-3-209-090
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.Specifications
Scheibe | |
180 Sekunden | |
100/Packung | |
90 mm |
2 bis 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm |