Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1291
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke: Sartorius FT-3-209-110
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
180 Sekunden | |
100/Packung | |
110 mm |
2 bis 3 μm | |
1291 | |
0,16 mm |