Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1291
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke:  Sartorius FT-3-209-125
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052431
  • 19.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
180 Sekunden
100/Packung
125 mm
2 bis 3 μm
1291
0,16 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers