Learn More
Macherey Nagel Testpapiere für die qualitative Analyse
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 70 mm
Menge:
200 Streifen
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Testpapiere ermöglichen die qualitative Bestimmung von Ionen und chemischen Verbindungen
- Sie werden verwendet, um zu ermitteln, ob die getesteten Verbindungen oberhalb der spezifischen Nachweisgrenze liegen
- Einige der Papiere haben spezifische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Silberionen (AG +) |
| Menge | 200 Streifen |
| Typ | Teststreifen für die qualitative Analyse |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 70 mm |