Learn More
BINDER™ Qualifizierungsordner für IQ/OQ
Unterstützende Dokumente zur Validierung durch den Kunden.
Marke:  BINDER™ 8012-0856
Additional Details : Gewicht : 0.83000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641946
  • 1085.00 CHF / 1 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • IQ/OQ-Prüfliste
  • Schaltpläne der Einheit
  • QM-Zertifikat nach ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
FP 240, FP 53, FP 720, FP 115, FP 400
IQ/OQ-Checklisten, Geräteschaltpläne, QM-Zertifikat
Validierungsdokumente