Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Artikelnummer. 10028190
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14.000 μl
17,500 μl
35.000 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10028190
Marke: Hellma™ 1004040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Absorptions-Mikroküvetten aus Quarz werden entweder mit einem Deckel oder einer PTFE-Kappe geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen.
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • 80% transmission from 320 to 2500nm
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 14.000 μl
Material Quartz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5mm
Schichtdicke 40 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm