Learn More
Hellma™ QS Quarzglas Suprasil hochpräzise Ultra-Makro-Absorptionsküvetten mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 10514782
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
50 μl
100 μl
160 μL
Verschlussmaterial:
Mit Pipettenspitzen öffnen
PE-Stopfen
Beschreibung:
Mittlere Höhe: 15 mm
Mittlere Höhe: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10514782
Marke: Hellma™ 1052028540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Ultra-Mikroküvetten werden entweder mit einem PE-Stopfen oder offen mit Pipettenspitzen geliefert.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Typ Ultra-Mikroabsorptionszelle
Beschreibung Mittlere Höhe: 8.5 mm
Kapazität (metrisch) 50 μl
Material QS-Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PE-Stopfen
Schichtdicke 10 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm