Learn More
Grant Instruments™ QR-Gestelle
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10 Röhrchen
16 Magazine
30 Magazine
35 Magazine
44 Magazine
5 Magazine
Aufnahmevermögen:
0,5 ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
10 bis 13 mm-Röhrchen
16 bis 19 mm-Röhrchen
24 mm-Röhrchen
30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bietet Platz für Röhrchen von 0.5 ml bis zu Röhrchen mit 30 mm Durchmesser
- Für die Verwendung mit Grant Beheizten Umwälzbädern und Heizthermostaten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 10 Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Grant Beheizte Umwälzbäder |
| Aufnahmevermögen | 24 mm-Röhrchen |