Learn More
Qorpak™ Glasflaschenbecher mit grünem Thermoset F217 und PTFE-Kappen
Artikelnummer. 11800110 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
Menge:
24/Karton
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
11800110 240 ml 24/Karton 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11800110 Lieferant Qorpak™ Lieferanten-Nr. 3460140
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann zum Mischen, Messen und Lagern verwendet werden
  • Mit leicht schräger Schulter für einfaches Ausgießen und leichtere Handhabung
  • Eingegossene Graduierungen in ml und Unzen
  • Aus durchsichtigem Glas
  • Zur Verwendung mit biologischen und pathologischen Proben
  • Zur Lagerung von Chemikalien und Reagenzien für industrielle Labors
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 240 ml
Kapazität (metrisch) 240 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,44 in.
Material Glas
Menge 24/Karton
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Grün
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 127 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Verschlussauskleidung F217, PTFE
Verschlussmaterial Thermoset
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Produkttyp Mittelgroße Rundflasche mit Graduierung