Learn More
Axygen™ Axygen™ Qiagen™ Roboterspitzen
Kompatibel mit Qiagen Liquid Handling-Systemen und der Qiagen BioRobot Serie
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Non-ANSI |
---|---|
Reinigungsnachweise | DNase, Rnase Free |
Format | Rack |
Spitzenform | Automation, Round |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Qiagen BioRobot |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13417699
|
Axygen™
QTF-1100-CBK-R-S |
Schwarz | Steril | 1000 μ l |
auf Anfrage
1536 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
12565467
|
Axygen™
QT-300-CBK-R |
Schwarz | Nicht steril | 300 μl |
auf Anfrage
2304 Stück |
N/A | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
12545467
|
Axygen™
QT-1100-CBK-R |
Black | Non-sterile | 1100 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
In Volumen von 250, 300, 1000 und 1100 μl lieferbar.
- Mit durchsichtigen und leitfähigen schwarzen Spitzen lieferbar
- Auswahl an vorsterilisierten, unsterilisierten, gefilterten, ungefilterten und leitfähigen Spitzen
Spezifikation
Non-ANSI | |
Rack | |
Qiagen BioRobot |
DNase, Rnase Free | |
Automation, Round |