Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 705 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Artikelnummer. 10542055
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10542055
Marke: Molecular Probes™ Q21561MP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qdot™ 705 ITK™ Amino (PEG)-Quantenpunkte
Qdot™ 705 ITK™ Amino (PEG)-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung anwenderspezifischer Konjugate von ultrahellen und photostabilen fluoreszierend markierten Proteinen oder anderen Biopolymeren. Diese Sonden werden mit aminderivatisiertem PEG funktionalisiert, was unspezifische Wechselwirkungen verhindert und einen praktischen Ansatzpunkt für die Konjugation bietet. Die Aminoquantenpunkte reagieren effizient mit Isothiocyanaten und Succinimidylestern oder mit nativen Carbonsäuren unter Verwendung wasserlöslicher Carbodiimide wie EDC. Solche Derivate können für verschiedene Markierungs- und Tracking-Anwendungen eingesetzt werden, die eine ultrahelle und stabile Fluoreszenz erfordern. Unsere Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkte werden als 8 μM-Lösungen angeboten und sind in den 8 Farben der Qdot™ Sonden erhältlich.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkten:
  • Qdot™ 705 ITK™ Aminoquantenpunkte besitzen Emissionsmaxima von ∼705 nm
  • Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
  • Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
  • Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Markierungs- und Nachverfolgungsanwendungen
    Eigenschaften von Qdot™ Nanokristalle
    Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen geeignet, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Nachverfolgung in Echtzeit erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
    Informationen zu Innovato’rs Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
    Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
    Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
    Neben der aminderivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Carboxyl- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 8 μM
    Menge 250 μl
    Produkttyp Quantenpunkt
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
    Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Amin, Primäramin
    Marker oder Farbstoff Qdot™ 705
    Markertyp Qdot Nanokristalle
    Produktlinie ITK, Qdot
    Emission 705