Learn More
Invitrogen™ Qdot™ 655 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Beschreibung
Qdot™ 655 ITK™ Carboxyl-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung von kundenspezifischen Konjugaten, die eine hohe Beladung mit Biomolekülen erfordern. Diese Materialien sind Carboxylat-funktionalisiert und können mit Amingruppen von Proteinen und modifizierten Oligonukleotiden durch EDC-vermittelte Kondensation gekoppelt werden. Die Beschichtungen dieser Sonden bieten mehr Bindungsstellen als unsere Qdot™ ITK™-Aminoquantenpunkte, haben jedoch keine PEG-Linker, die nicht-spezifische Wechselwirkungen verhindern. Diese Materialien können mit bi-funktionalen X-PEG-Amin-Linkern konjugiert werden, um eine individuelle Reaktivität und eine höhere Spezifität zu gewährleisten. Unsere Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkte sind als 8 μM-Lösung und in allen 9 Qdot™ Sondenfarben erhältlich.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkten:
Qdot™ 655 ITK™ Carboxylquantenpunkte haben Emissionsmaxima von ∼655 nm
Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
In mehreren Farben erhältlich
Ideal für Markierungs- und Nachverfolgungsanwendungen
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Echtzeitverfolgung erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen über die Innovator Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten lassen möchten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der Carboxyl-derivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantentpunkte mit Amino- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkten:
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Echtzeitverfolgung erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen über die Innovator Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten lassen möchten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der Carboxyl-derivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantentpunkte mit Amino- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 8 μM |
| Menge | 250 μl |
| Produkttyp | Quantenpunkt |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Carbonsäure |
| Marker oder Farbstoff | Qdot™ 655 |
| Markertyp | Qdot Nanokristalle |
| Produktlinie | ITK, Qdot |
| Mehr anzeigen |