Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Beschreibung
Qdot™ 655 ITK™ Amino (PEG)-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung anwenderspezifischer Konjugate von ultrahellen und photostabilen fluoreszierend markierten Proteinen oder anderen Biopolymeren. Diese Sonden werden mit aminderivatisiertem PEG funktionalisiert, was unspezifische Wechselwirkungen verhindert und einen praktischen Ansatzpunkt für die Konjugation bietet. Die Aminoquantenpunkte reagieren effizient mit Isothiocyanaten und Succinimidylestern oder mit nativen Carbonsäuren unter Verwendung wasserlöslicher Carbodiimide wie EDC. Solche Derivate können für verschiedene Markierungs- und Tracking-Anwendungen eingesetzt werden, die eine ultrahelle und stabile Fluoreszenz erfordern. Unsere Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkte werden als 8 μM-Lösungen angeboten und sind in den 8 Farben der Qdot™ Sonden erhältlich.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkten:
Qdot™ 655 ITK™ Aminoquantenpunkte besitzen Emissionsmaxima von ∼655 nm
Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
In mehreren Farben erhältlich
Markierungs- und Nachverfolgungsanwendungen
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristalle
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen geeignet, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Nachverfolgung in Echtzeit erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen zu Innovato’rs Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der aminderivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Carboxyl- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkten:
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristalle
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen geeignet, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Nachverfolgung in Echtzeit erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen zu Innovato’rs Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der aminderivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Carboxyl- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 8 μM |
| Menge | 250 μl |
| Produkttyp | Quantenpunkt |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Primäramin |
| Marker oder Farbstoff | Qdot™ 655 |
| Markertyp | Qdot Nanokristalle |
| Produktlinie | ITK, Qdot |
| Mehr anzeigen |