Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 625 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Qdot™ 625 ITK™ -Carboxylquantenpunkte
Marke: Molecular Probes™ A10200
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Qdot™ 625 ITK™ Carboxyl-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung von kundenspezifischen Konjugaten, die eine hohe Beladung mit Biomolekülen erfordern. Diese Materialien sind Carboxylat-funktionalisiert und können mit Amingruppen von Proteinen und modifizierten Oligonukleotiden durch EDC-vermittelte Kondensation gekoppelt werden. Die Beschichtungen dieser Sonden bieten mehr Bindungsstellen als unsere Qdot™ ITK™-Aminoquantenpunkte, haben jedoch keine PEG-Linker, die nicht-spezifische Wechselwirkungen verhindern. Diese Materialien können mit bi-funktionalen X-PEG-Amin-Linkern konjugiert werden, um eine individuelle Reaktivität und eine höhere Spezifität zu gewährleisten. Unsere Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkte sind als 8 μM-Lösung und in allen 9 Qdot™ Sondenfarben erhältlich.Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkten:
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Echtzeitverfolgung erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot ™ Marker basieren auf Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen zu Innovato’rs Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristalle sind erhältlich
Neben der carboxylderivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Amino- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Weitere Informationen zu den Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch, Kapitel 6.6—Qdot™ Nanocrystalle.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
250 µl | |
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
Qdot™ 625 | |
ITK™, Molecular Probes™, Qdot™ |
Quantenpunkt | |
Amin | |
Carbonsäure | |
Qdot Nanokristalle | |
625 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.