missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 585 Streptavidin Conjugate
Qdot™ 585 Streptavidin-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ Q10111MP
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Qdot™ 585 Streptavidin-Konjugat enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin), das kovalent an einen fluoreszierenden Marker (Qdot™ Nanokristall) gebunden ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an eine Protein-Zielstruktur gebundener biotinylierter Primär-Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Zudem gelangen sie bei Aufreinigungen für gezielte Fraktionierungen zur Anwendung. Qdot™ Nanokristall-Konjugate werden als 1 μM-Lösungen angeboten.Wichtige Merkmale von Qdot™ Streptavidin-Konjugaten:
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Das Qdot™ Streptavidin-Konjugat hat die Größe eines großen Makromoleküls oder Proteins (∼ 15 bis 20 nm) und stellt die hellste Klasse von Streptavidin-Nachweisreagenzien dar. Qdot™ Streptavidin-Konjugate werden aus nanometergroßen Kristallen eines Halbleitermaterials (CdSe) hergestellt, das mit einer zusätzlichen Halbleiterhülle (ZnS) zur Verbesserung der optischen Eigenschaften des Materials beschichtet ist. Die Qdot™ 705 und Qdot™ 800 Streptavidin-Konjugate mit CdSeTe werden auf ähnliche Weise hergestellt. Dieses Kern-Hülle-Material wird wiederum mit einer Polymerhülle beschichtet, die eine Konjugation der Materialien mit biologischen Molekülen ermöglicht und ihre optischen Eigenschaften erhält.
Es sind weitere fluoreszierende Konjugate von Streptavidin verfügbar
Wir bieten verschiedene andere Qdot™ Farben an. Oder probieren Sie das Qdot™ Streptavidin Sampler-Kit aus, das Qdot™ Streptavidin-Konjugate in sechs Farben enthält. Zusätzlich zu den Nanokristall-Konjugaten bieten wir eine große Auswahl an Streptavidin-Konjugaten, die mit Alexa Fluor™ Farbstoffen, Oregon Green™ Farbstoff, Enzym-Konjugaten und traditionellen Fluorophoren wie Texas Red™ Farbstoff, Fluorescein (FITC) und mehr konjugiert sind.
Erfahren Sie mehr über biotinylierte Konjugate
Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
Blockierung von endogenem Biotin
Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blocking-Kit für endogenes Biotin, um solche Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
1 μM | |
200 μl | |
Raumtemperatur | |
Qdot™ |
Qdot 585 | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.