Learn More
asecos™ Q-PHOENIX-90 Gelbe Sicherheitslagerschränke
Artikelnummer. 15403734 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Konfiguration:
3 Ablagen, 1 perforierter Einsatz (390 mm), 1 Auffangwanne am Boden
3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden
4 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden
6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Packungsgröße
15403734 6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden 1 Stück
15967386 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden 1 Stück
15907396 3 Ablagen, 1 perforierter Einsatz (390 mm), 1 Auffangwanne am Boden 1 Stück
15977396 4 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15403734 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3214904030017
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die sichere und zugelassene Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 90 Minuten.
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Dreifach scharniergelagerte Tür, Sicherheitselemente außerhalb des Staufachs für erhöhten Korrosionsschutz, kratz- und stoßfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
  • Platzsparende Falttüren: Weniger Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
  • Einfache und komfortable Handhabung: Die Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst.
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün).
  • Einfacher Transport: Integrierte Transportbasis mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Einfache Ausrichtung: Justierbare Hilfsmittel gleichen Unebenheiten im Boden aus
  • Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 75) an eine technische Abluftanlage, drehbares Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Belüftung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 522 mm
Beschreibung Transportsockel in Bedienhöhe
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Ausführung der Tür Gefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 1953 mm
Innenhöhe (metrisch) 1647 mm
Tragkraft 6 Schubfächer mit je 60 kg/29 l, Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne: 33 L
Modell Q90.195.120.FD
Anzahl Türen 2
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 545,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1193 mm
Innenbreite (metrisch) 1050 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Höhe (metrisch) Öffnung 90 mm
Material Stahl
Produkttyp Lagerschränke für brennbare Stoffe