Learn More
asecos™ Q- CLASSIC-30 Sicherheitslagerschrank Typ 30 mit 2 Türen
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
2814.30 CHF - 6057.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform
Außentiefe (metrisch) 620 mm
Innentiefe (metrisch) 519 mm
Abmessungen (T x B x H) 620 x 1164 x 1947 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 519 x 1050 x 1626 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produkte 6
Produktcode Marke Konfiguration Beschreibung Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Beschreibung Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306130003
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) 271,50 kg
2814.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15259628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306030003
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Warngelb RAL1004; Stahlblech RAL7035 271,5 kg
2814.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15986476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306130015
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 310,00 kg
5252.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15906456
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306030015
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Warngelb RAL1004; Stahlblech RAL7035 310,00 kg
5252.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15906486
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306130017
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 342,00 kg
6057.90 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15916456
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
asecos™
3100306030017
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Warngelb RAL1004; Stahlblech RAL7035 342,00 kg
6057.90 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung oder Justierhilfen mit Sockelverkleidung
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Warranty
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform
519 mm
519 x 1050 x 1626 mm
Sicherheitsschrank
Lagerung
1626 mm
2
1050 mm
620 mm
620 x 1164 x 1947 mm
Stahl
Flügel
1947 mm
Q30.195.116
1164 mm